Print…
Metilo 3-Bromobenzoato
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
OR2197-100G OR2197-25G
APOSOR2197-100GEA 111 EUR
APOSOR2197-100G APOSOR2197-25G
Metilo 3-Bromobenzoato
Metilo 3-Bromobenzoato
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 127…128 °C
Ponto de Fusão: 31…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017777
Número CAS: 618-89-3