Print…
1-Chlorophthalazin-4-one 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chlorophthalazin-1(2H)-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one
OR21968-1G OR21968-250MG OR21968-5G
APOSOR21968-1GEA 40.6 EUR
APOSOR21968-1G APOSOR21968-250MG APOSOR21968-5G
1-Chlorophthalazin-4-one 96%
1-Chlorophthalazin-4-one
Fórmula: C₈H₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 270…274 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00102192
Número CAS: 2257-69-4