Print…
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21965-1G OR21965-5G
APOSOR21965-1GEA 87 EUR
APOSOR21965-1G APOSOR21965-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de Fusão: 72…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100006
Número CAS: 103788-65-4
EINECS: 452-560-4