Print…
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21964-1G OR21964-250MG
APOSOR21964-1GEA 43.5 EUR
APOSOR21964-1G APOSOR21964-250MG
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100005
Número CAS: 107367-98-6