Print…
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Butylphenylacetylene
OR21956-25G OR21956-5G
APOSOR21956-25GEA 87 EUR
APOSOR21956-25G APOSOR21956-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzene
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₄
Peso Molecular: 158.24 g/mol
Ponto de ebulição: 70…71 °C
Densidade: 0.906 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173885
Número CAS: 79887-09-5