Print…
4-Ethynylanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
OR21951-25G OR21951-5G OR21951-100G
APOSOR21951-25GEA 56.7 EUR
APOSOR21951-25G APOSOR21951-5G APOSOR21951-100G
4-Ethynylanisole 98%
4-Ethynylanisole
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 87…91 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 28…29 °C
Densidade: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168815
Número CAS: 768-60-5