Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21944-25G OR21944-5G
APOSOR21944-25GEA 87 EUR
APOSOR21944-25G APOSOR21944-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Fórmula: C₁₄H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 75…80 °C/0,7mmHg
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001601
Número CAS: 719-22-2