Print…
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21943-25G OR21943-5G
APOSOR21943-25GEA 484 EUR
APOSOR21943-25G APOSOR21943-5G
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₁₆H₂₄O₂
Ponto de Fusão: 146…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017520
Número CAS: 14035-33-7