Print…
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldeído
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21942-100G OR21942-25G
APOSOR21942-100GEA 0 EUR
APOSOR21942-100G APOSOR21942-25G
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldeído
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldeído
Fórmula: C₁₅H₂₂O₂
Ponto de Fusão: 187…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008826
Número CAS: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0