Print…
4'-Iodoacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(4-Iodophenyl)acetamide
OR2193-1G OR2193-5G
APOSOR2193-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2193-1G APOSOR2193-5G
4'-Iodoacetanilide
4'-Iodoacetanilide
Fórmula: C₈H₈INO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016352
Número CAS: 622-50-4