Print…
4-Ethylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR21929-25G OR21929-100G OR21929-250G
APOSOR21929-25GEA 21.9 EUR
APOSOR21929-25G APOSOR21929-100G APOSOR21929-250G
4-Ethylbenzoic acid
4-Ethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Número MDL : MFCD00002570
Número CAS: 619-64-7