Print…
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
OR21927-10G OR21927-25G OR21927-100G
APOSOR21927-10GEA 21.9 EUR
APOSOR21927-10G APOSOR21927-25G APOSOR21927-100G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 98%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 144…145 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003920
Número CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6