Print…
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21925-100G OR21925-25G
APOSOR21925-100GEA 313 EUR
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₇Br
Ponto de ebulição: 145 °C/0,75mmHg
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061114
Número CAS: 23703-22-2