Print…
4-Pentylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21922-25G OR21922-5G
APOSOR21922-25GEA 36.4 EUR
APOSOR21922-25G APOSOR21922-5G
4-Pentylbenzoic acid 97%
4-Pentylbenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 261 °C
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002572
Número CAS: 26311-45-5
EINECS: 247-607-9