Print…
4-Octylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR21920-10G OR21920-1G OR21920-5G
APOSOR21920-10GEA 162 EUR
APOSOR21920-10G APOSOR21920-1G APOSOR21920-5G
4-Octylbenzoic acid
4-Octylbenzoic acid
Fórmula: C₁₅H₂₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042649
Número CAS: 3575-31-3