Print…
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
OR21872-100G OR21872-25G OR21872-1KG OR21872-5KG
APOSOR21872-100GEA 74.1 EUR
APOSOR21872-100G APOSOR21872-25G APOSOR21872-1KG APOSOR21872-5KG
4-Hydroxy-3-nitropyridine
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₄N₂O₃
Ponto de Fusão: 280…285 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128874
Número CAS: 5435-54-1