Print…
5-Methylnicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21864-1G OR21864-25G OR21864-5G
APOSOR21864-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21864-1G APOSOR21864-25G APOSOR21864-5G
5-Methylnicotinic acid 97%
5-Methylnicotinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 210…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00829036
Número CAS: 3222-49-9