Print…
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21836-1G OR21836-5G OR21836-25G
APOSOR21836-1GEA 43.5 EUR
APOSOR21836-1G APOSOR21836-5G APOSOR21836-25G
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂O₅
Ponto de Fusão: 124…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02677730
Número CAS: 117621-06-4