Print…
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21805-1G OR21805-250MG OR21805-500MG OR21805-5G
APOSOR21805-1GEA 340 EUR
APOSOR21805-1G APOSOR21805-250MG APOSOR21805-500MG APOSOR21805-5G
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Fórmula: C₆H₉NO
Ponto de Fusão: 119…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00111570
Número CAS: 4030-22-2