Print…
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR21798-25G OR21798-5G
APOSOR21798-25GEA 0 EUR
APOSOR21798-25G APOSOR21798-5G
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 278…282 °C
Densidade: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001910
Número CAS: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III