Print…
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoyl chloride
OR21791-1G OR21791-250MG OR21791-500MG OR21791-5G
APOSOR21791-1GEA 261 EUR
APOSOR21791-1G APOSOR21791-250MG APOSOR21791-500MG APOSOR21791-5G
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₀Cl₂O₃
Peso Molecular: 261.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084949
Número CAS: 175136-00-2