Print…
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21788-1G OR21788-5G
APOSOR21788-1GEA 43.5 EUR
APOSOR21788-1G APOSOR21788-5G
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085106
Número CAS: 34624-38-9