Print…
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21784-1G OR21784-25G OR21784-5G
APOSOR21784-1GEA 0 EUR
APOSOR21784-1G APOSOR21784-25G APOSOR21784-5G
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017205
Número CAS: 18927-05-4