Print…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
OR21783-25G OR21783-5G OR21783-100G
APOSOR21783-25GEA 74.1 EUR
APOSOR21783-25G APOSOR21783-5G APOSOR21783-100G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Ponto de ebulição: 109…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026897
Número CAS: 35553-92-5