Print…
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
OR21762-25G OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA 56.7 EUR
APOSOR21762-25G APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₄O₄
Ponto de Fusão: 213…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017201
Número CAS: 792-74-5
EINECS: 212-341-4