Print…
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2176-25G OR2176-5G
APOSOR2176-25GEA 313 EUR
APOSOR2176-25G APOSOR2176-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀Cl₃N₅
Ponto de Fusão: 222…228 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173791
Número CAS: 21703-08-2