Print…
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21746-1G OR21746-250MG OR21746-500MG
APOSOR21746-1GEA 380 EUR
APOSOR21746-1G APOSOR21746-250MG APOSOR21746-500MG
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₆H₇ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067854
Número CAS: 14628-57-0