Print…
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,4-Dibromophenyl)methanol
OR2174-10G OR2174-1G OR2174-5G
APOSOR2174-10GEA 88.6 EUR
APOSOR2174-10G APOSOR2174-1G APOSOR2174-5G
2,4-Dibromobenzyl alcohol
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆Br₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09996906
Número CAS: 666747-06-4