2-(Phenylthio)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR21698-1G
OR21698-25G
OR21698-5G
APOSOR21698-1GEA
87
EUR
APOSOR21698-1G
APOSOR21698-25G
APOSOR21698-5G
2-(Phenylthio)nicotinic acid
2-(Phenylthio)nicotinic acid
Fórmula:
C₁₂H₉NO₂S Ponto de Fusão: 165…167 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052110 Número CAS: 35620-72-5 |