Print…
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2165-1G OR2165-5G OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2165-1G APOSOR2165-5G APOSOR2165-25G
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
3-Chloro-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClIO₂
Ponto de Fusão: 190…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00672966
Número CAS: 289039-25-4