Print…
4-Chloro-3-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2164-10G OR2164-1G
APOSOR2164-10GEA 0 EUR
APOSOR2164-10G APOSOR2164-1G
4-Chloro-3-iodophenol
4-Chloro-3-iodophenol
Fórmula: C₆H₄ClIO
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070769
Número CAS: 202982-72-7