Print…
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2161-5G OR2161-100G OR2161-25G
APOSOR2161-5GEA 30.6 EUR
APOSOR2161-5G APOSOR2161-100G APOSOR2161-25G
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
3-Bromo-4-chlorophenol
Fórmula: C₆H₄BrClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070740
Número CAS: 13659-24-0