Print…
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2159-100G OR2159-25G OR2159-5G
APOSOR2159-100GEA 0 EUR
APOSOR2159-100G APOSOR2159-25G APOSOR2159-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉BrClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012853
Número CAS: 5465-63-4