Print…
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21545-1G OR21545-250MG
APOSOR21545-1GEA 0 EUR
APOSOR21545-1G APOSOR21545-250MG
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₁₀H₆Br₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052907
Número CAS: 14305-08-9