Print…
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
OR21541-25G OR21541-100G
APOSOR21541-25GEA 77 EUR
APOSOR21541-25G APOSOR21541-100G
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 87…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051686
Número CAS: 933-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III