Print…
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
OR2153-100G OR2153-10G OR2153-25G
APOSOR2153-100GEA 545 EUR
APOSOR2153-100G APOSOR2153-10G APOSOR2153-25G
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153890
Número CAS: 81682-38-4