Print…
2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21519-5G OR21519-100G
APOSOR21519-5GEA 17.6 EUR
APOSOR21519-5G APOSOR21519-100G
2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 220 °C
Ponto de Fusão: 88…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005220
Número CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2