Print…
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic Acid Monohydrate, 1,6-Dihydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
OR21502-10G OR21502-1G OR21502-5G
APOSOR21502-10GEA 36.4 EUR
APOSOR21502-10G APOSOR21502-1G APOSOR21502-5G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
Fórmula: C₅H₆N₂O₄
Peso Molecular: 158.11 g/mol
Ponto de Fusão: 246…247 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064936
Número CAS: 306934-80-5