Print…
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2150-1KG OR2150-250G OR2150-100G
APOSOR2150-1KGEA 154 EUR
APOSOR2150-1KG APOSOR2150-250G APOSOR2150-100G
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Fórmula: C₁₂H₁₆
Peso Molecular: 160.26 g/mol
Ponto de ebulição: 198…201 °C
Ponto de Fusão: –51 °C
Densidade: 0.941 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082297
Número CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3 III