Print…
2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
OR21481-100G OR21481-25G OR21481-5G
APOSOR21481-100GEA 60.9 EUR
APOSOR21481-100G APOSOR21481-25G APOSOR21481-5G
2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Fórmula: C₆H₆O₃
Ponto de ebulição: 222…223 °C
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005523
Número CAS: 766-39-2
EINECS: 212-165-8