Print…
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21475-1G OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA 101 EUR
APOSOR21475-1G APOSOR21475-5G
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051709
Número CAS: 41927-01-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III