Print…
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21454-10G OR21454-1G OR21454-5G
APOSOR21454-10GEA 39.3 EUR
APOSOR21454-10G APOSOR21454-1G APOSOR21454-5G
2-Cyano-N-methyl-acetamide
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Fórmula: C₄H₆N₂O
Peso Molecular: 98.1000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00090119
Número CAS: 6330-25-2