Print…
Ácido 5-Metilantranilico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
OR21443-100G OR21443-25G OR21443-500G OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA 50.9 EUR
APOSOR21443-100G APOSOR21443-25G APOSOR21443-500G APOSOR21443-1KG
Ácido 5-Metilantranilico
Ácido 5-Metilantranilico
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 175 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007909
Número CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3