Print…
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21431-1G OR21431-250MG
APOSOR21431-1GEA 49.3 EUR
APOSOR21431-1G APOSOR21431-250MG
4'-Amino-2'-methylacetanilide
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Fórmula: C₉H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 141…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276633
Número CAS: 56891-59-9