Print…
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4,5-Tribromopyrazole
OR21421-100G OR21421-25G OR21421-5G
APOSOR21421-100GEA 115 EUR
APOSOR21421-100G APOSOR21421-25G APOSOR21421-5G
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Fórmula: C₃HBr₃N₂
Peso Molecular: 304.78 g/mol
Ponto de Fusão: 184…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040248
Número CAS: 17635-44-8