Print…
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR21417-100G OR21417-25G OR21417-5G
APOSOR21417-100GEA 192 EUR
APOSOR21417-100G APOSOR21417-25G APOSOR21417-5G
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Peso Molecular: 176.00 g/mol
Ponto de ebulição: 98…100 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 39…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051677
Número CAS: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8 II