Print…
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Cyano-2-pyridone, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
OR21405-5G OR21405-1G
APOSOR21405-5GEA 352 EUR
APOSOR21405-5G APOSOR21405-1G
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
3-Cyano-2-hydroxypyridine
Fórmula: C6H4N2O
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661865
Número CAS: 20577-27-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III