Print…
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 7-azaindole-2-carboxylate, Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR2140-250MG OR2140-100MG
APOSOR2140-250MGEA 33.5 EUR
APOSOR2140-250MG APOSOR2140-100MG
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 190.2000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998715
Número CAS: 221675-35-0