Print…
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR21399-1G OR21399-5G
APOSOR21399-1GEA 243 EUR
APOSOR21399-1G APOSOR21399-5G
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClNOS
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051678
Número CAS: 97936-43-1
UN: 3261
ADR: 8,II