Print…
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
OR21385-25G OR21385-100G
APOSOR21385-25GEA 132 EUR
APOSOR21385-25G APOSOR21385-100G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Fórmula: C₅H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006455
Número CAS: 5157-08-4